Learn More
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azexadexacan-16-Acide oïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid |
| CAS | 867062-95-1 |
| Formule moléculaire | C24H29NO7 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester 5,8,11-Trioxa-2-azatetradecanedioic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27) |
| SMILES | OC(=O)CCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 443.49 |