Learn More
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30803820
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30803820 100 mg
30789346 500 g
30799349 1 g
30787856 100 g
30798742 5 g
30792640 10 g
30794651 25 g
30797396 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30803820 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD130882100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
CAS 166108-71-0
Formule moléculaire C21H23NO6
Numéro MDL MFCD01321015
Quantité 100 mg
SMILES OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Pourcentage de pureté 98%