Learn More
1-Acénaphténone, TRC
Code produit 30310964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310964 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA130755250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acenaphthenone
CAS 2235-15-6
Formule moléculaire C12 H8 O
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one
Formule InChI InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2
SMILES O=C1Cc2cccc3cccc1c23
Nom IUPAC 2H-acénaphthyléne-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Poids de la formule 168.0575