Learn More
1-Acénaphténone, TRC
Code produit 30319137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1307555G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acenaphthenone
CAS 2235-15-6
Formule moléculaire C12 H8 O
Quantité 5 g
Synonyme 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one
Formule InChI InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2
SMILES O=C1Cc2cccc3cccc1c23
Nom IUPAC 2H-acénaphthyléne-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Poids de la formule 168.0575