Learn More
1-Acétoacétyl-2,2,5,5-tétraméthyl-3-pyrroline-3-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetoacetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| CAS | 1391054-79-7 |
| Formule moléculaire | C13H20N2O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N-(1,3-Butanedione)-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-8(16)6-10(17)15-12(2,3)7-9(11(14)18)13(15,4)5/h7H,6H2,1-5H3,(H2,14,18) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)N)C1(C)C |
| Nom IUPAC | 2,2,5,5-tétraméthyl-1-(3-oxobutanoyl)pyrrole-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.31 |
| Poids de la formule | 252.1474 |