Learn More
1'-acétonaphthone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10386831 250 g 250g
10215041 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10386831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400092500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 941-98-0
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00004013
Clé InChI QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
CID PubChem 13663
Nom IUPAC 1-naphtalén-1-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1'-Acetonaphthone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1190g/mL
Point d’ébullition 302.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7COCH3
Indice de réfraction 1.6270 to 1.6290
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.119
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1'-Acetonaphthone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.