Learn More
(1-Acétoxy-2,2,5,5-tétraméthyle-Delta-3-pyrroline-3-méthyl) Méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30135683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135683 50 mg 50mg
30137799 10 mg 10mg
30008226 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16790050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392718-69-3
Formule moléculaire C12H21NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 307.43
Synonyme (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
Nom IUPAC [acétate de pyrrol-1-yl 2,2,5,5-tétraméthyl-3-(méthylsulfonothioyloxyméthyl)pyrrol-1-yl]
SMILES CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Poids de la formule 307.091
Pourcentage de pureté >95%