Learn More
(1-Acétoxy-2,2,5,5-tétraméthyle-Delta-3-pyrroline-3-méthyl) Méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30137799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137799 10 mg 10mg
30135683 50 mg 50mg
30008226 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16790010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392718-69-3
Formule moléculaire C12H21NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 307.43
Synonyme (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
Nom IUPAC [acétate de pyrrol-1-yl 2,2,5,5-tétraméthyl-3-(méthylsulfonothioyloxyméthyl)pyrrol-1-yl]
SMILES CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Poids de la formule 307.091
Pourcentage de pureté >95%