Learn More
1-acétoxy-2-méthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499706 25 g 25g
11409716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20242.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15212-03-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15212-03-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00017221
Clé InChI BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiacol acetate, 1-acetoxy-2-methoxybenzene, guaiacyl acetate, o-acetoxyanisole, o-methoxyphenyl acetate, o-anisyl acetate, acetyl guaiacol, phenol, 2-methoxy-, acetate, o-acetylguaiacol, eucol
CID PubChem 61155
ChEBI CHEBI:86645
Nom IUPAC Acétate de (2-méthoxyphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetoxy-2-methoxybenzene
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%