Learn More
1-Acétoxy-4-(N-acétyl-L-cystéinyl)-2-butanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetoxy-4-(N-acetylcysteinyl)-2-butanone |
| CAS | 144889-52-1 |
| Formule moléculaire | C11 H17 N O6 S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-Acetyl-S-[4-(acetyloxy)-3-oxobutyl]-L-cysteine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO6S/c1-7(13)12-10(11(16)17)6-19-4-3-9(15)5-18-8(2)14/h10H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H](CSCCC(=O)COC(=O)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-acétamido-3-(4-acétyloxy-3-oxobut)sulfonylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.32 |
| Poids de la formule | 291.0777 |