Learn More
Ester de pinacol de l’acide 1-acétyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11986221 1 g 1g
11976221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444440010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1150561-76-4 | Molecular Formula: C11H17BN2O3 | Molecular Weight: 236.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1150561-76-4
Formule moléculaire C11H17BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 236.08
Numéro MDL MFCD09027064
Clé InChI GAXOQGDPSCOOLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl-ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethanone, 1-acetylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-one, ethanone,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl
CID PubChem 17750204
Nom IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tétramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 47°C to 49°C
Couleur Orange à blanc
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.