Learn More
Ester pinacolique de l'acide 1-acétyl-1H-pyrazole-4-boronique, TRC
Code produit 30326045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326045 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18820550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Formule moléculaire C11 H17 B N2 O3
Quantité 50 mg
Synonyme 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
Formule InChI InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMILES CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Nom IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolan-2-yl)pyrazol-1-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 236.075
Poids de la formule 236.133