Learn More
Ester pinacolique de l'acide 1-acétyl-1H-pyrazole-4-boronique, TRC
Product Code. 30327918
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30327918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30327918 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1882051G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Formule moléculaire C11 H17 B N2 O3
Quantité 1 g
Synonyme 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
Formule InChI InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMILES CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Nom IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolan-2-yl)pyrazol-1-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 236.075
Poids de la formule 236.133