Learn More
Ester pinacolique de l'acide 1-acétyl-1H-pyrazole-4-boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150561-76-4 |
| Formule moléculaire | C11 H17 B N2 O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nom IUPAC | 1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolan-2-yl)pyrazol-1-yl]éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.075 |
| Poids de la formule | 236.133 |