Learn More
1-acétyl-2,2,5,5-tétraméthyl-∆3-pyrroline-3-méthyl méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30133747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133747 100 mg 100mg
30004064 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA188600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 244641-23-4
Formule moléculaire C12 H21 N O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 291.43
Nom IUPAC 1-[2,2,5,5-tétraméthyl-3-(méthylsulfonylsulfanylméthyl)pyrrol-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1C(C)(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO3S2/c1-9(14)13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-17-18(6,15)16/h7H,8H2,1-6H3
Poids de la formule 291.0963
Pourcentage de pureté >95%