Learn More
Acide (1-acétyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic Acid |
| CAS | 905971-97-3 |
| Formule moléculaire | C10H12BNO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-[2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-yl]ethanone, 1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethanone, B-(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic acid (ACI), Boronic acid, (1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)- (9CI), (1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12BNO3/c1-7(13)12-5-4-8-6-9(11(14)15)2-3-10(8)12/h2-3,6,14-15H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | B(C1=CC2=C(C=C1)N(CC2)C(=O)C)(O)O |
| Nom IUPAC | (1-acétyl-2,3-dihydroindol-5-yl)acide boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.02 |
| Poids de la formule | 205.09 |