Learn More
1-Acétyl-2-naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408457 25 g 25g
11329609 5 g 5g
11418457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18537.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 574-19-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574-19-6
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00012131
Clé InChI VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
CID PubChem 68455
Nom IUPAC 1-(2-hydroxynaphtalène-1-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-2-naphthol
Point de fusion 63°C to 67°C
Point d’ébullition 130°C to 132°C (2 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1869900
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%