Learn More
1-acétyl-3-indolecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10326494 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10326494 5 g 5g
10215154 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326494 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399700050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 22948-94-3
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Numéro MDL MFCD00039691
Clé InChI LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
CID PubChem 89915
Nom IUPAC 1-acétylindole-3-carbalaldéhyde
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
Point de fusion 165°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement