Learn More
1-acétyl-4-(2’,4’-difluorobenzoyl)pipéridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445847 5 g 5g
15438295 250 mg 250mg
15435847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33058.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84162-82-3 | C14H15F2NO2 | 267.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84162-82-3
Formule moléculaire C14H15F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 267.276
Numéro MDL MFCD00179440
Clé InChI UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2',4'-difluorobenzoyl-1-acetylpiperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl piperidin-1-yl ethanone, 1-acetylpiperidin-4-yl 2,4-difluorophenyl methanone, 1-acetyl-4-2,4-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, 1-acetyl-4-2',4'-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethanone, 1-4-2.4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, maybridge3_006593
CID PubChem 2740707
Nom IUPAC 1-[4 -(2,4-difluorobenzoyl)pipéridine- 1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Point de fusion 97°C to 98°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.28
Pourcentage de pureté 96%