Learn More
1-Acétyl-4-(4-hydroxyphényl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419587 100 g 100g
11409587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22083.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67914-60-7
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD00044905
Clé InChI AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
CID PubChem 712441
Nom IUPAC 1-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Point de fusion 180°C to 185°C
Quantité 100 g
Beilstein 795777
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 98%