Learn More
1-Acétyl-4-(4-hydroxyphényl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10675702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675702 50 g Flacon en verre 50g
10221323 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 100340500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67914-60-7
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD00044905
Clé InChI AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
CID PubChem 712441
Nom IUPAC 1-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100
Point de fusion 180.0°C to 185.0°C
Couleur Beige ou rose à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: 26g/L methanol - 14g/L ethanol, 7g/L 2-propanol - 6g/L chloroform, 6g/L aceton - 140g/L dmf
Transmittance 70% min. (400nm, 1cm cell) (10% min. in N, N-dimethylformamide)
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.