Learn More
1-acétyl-4-cyanopipéridine, TRC
Code produit 30315305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
Conditionnement:
1g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315305 2 g 2g
30310748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30315305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1720902G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-cyanopiperidine
CAS 25503-91-7
Formule moléculaire C8 H12 N2 O
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Nom IUPAC 1-acetylpiperidine-4-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.095