Learn More
1-Acétyl-4-fluoronaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471597 1 g 1g
11481597 5 g 5g
11491597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25004.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 316-68-7 | C12H9FO | 188.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 316-68-7
Formule moléculaire C12H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 188.201
Numéro MDL MFCD00134475
Clé InChI GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
CID PubChem 67568
Nom IUPAC 1-(4-fluoronaphtalène-1-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Densité 1.21
Point d’ébullition 164°C to 166°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.608
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.2
Pourcentage de pureté 97%