Learn More
1-Acétyl-4-fluoronaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene |
| Densité | 1.21 |
| Point d’ébullition | 164°C to 166°C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.608 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 188.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |