Learn More
1-Acétyl-4-(méthylamino)pipéridine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499750
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499750 250 mg 250mg
11409760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50985.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 139062-96-7 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139062-96-7
Formule moléculaire C8H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD07367773
Clé InChI RSEPODZAQBVPOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-methylamino piperidine, 1-acetyl-n-methylpiperidin-4-amine, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethanone, 4-n-methylamino-1-acetyl-piperidine, 4-piperidinamine, 1-acetyl-n-methyl-9ci, 4-n-methylamino-1-acetyl, acmc-209vt3, 1-acetyl-4-methylaminopiperidine
CID PubChem 19761265
SMILES CNC1CCN(CC1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Nom IUPAC 1-[4-(méthylamino)pipéridin-1-yl]éthan-1-one
Poids de la formule 156.23