Learn More
1-Acétyle-4-pipéridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475613 25 g 25g
11465613 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13512.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-acétyle-4-pipéridone est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques et dans la fabrication du fentanyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide acétique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32161-06-1
Formule moléculaire C7H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.17
Numéro MDL MFCD00006190
Clé InChI NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
CID PubChem 122563
Nom IUPAC 1-acétylpipéridine-4-one
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-piperidone
Densité 1.146
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 112°C (234°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 25 g
Beilstein 116031
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Poids de la formule 141.17
Pourcentage de pureté 99%