Learn More
1-acétyl-5-bromoindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410599 1 g 1g
15430599 250 mg 250mg
15420599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63745.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 61995-52-6 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61995-52-6
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.084
Numéro MDL MFCD00238530
Clé InChI BOMKWHSZGCMFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-5-bromoindole, 1-acetyl-5-bromo-1h-indole, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethanone, 1-5-bromoindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl
CID PubChem 12318076
Nom IUPAC 1-(5-bromoindole-1-yl)éthanone
SMILES CC(=O)N1C=CC2=C1C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-5-bromoindole
Quantité 1 g
Beilstein 1283925
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide