Learn More
1-acétyl-5-nitroindoline, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetyl-5-nitroindoline |
| Point de fusion | 175°C to 178°C |
| Quantité | 50 g |
| Nom IUPAC | 1-(5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl)éthanone |
| Poids de la formule | 206.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |