Learn More
Chlorure de 1-acétyl isonipecotoyle, TRC
Code produit 30319438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319438 500 mg 500mg
30315209 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30319438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA179550500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Formule moléculaire C8 H12 Cl N O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 1-acétylpipéridine-4-carbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Poids de la formule 189.0557