Learn More
1-Acetylazepan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetylazepan-2-one |
| CAS | 1888-91-1 |
| Formule moléculaire | C8H13NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00003262 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C1N(C(C)=O)CCCCC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |