Learn More
1-Acetylguanidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245114 5 g Flacon en verre 5g
10081364 1 g Flacon en verre -
10774375 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397440050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5699-40-1 | C3H7N3O | 101.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5699-40-1
Formule moléculaire C3H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00075615
Clé InChI NGGXACLSAZXJGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetylguanidine, 1-acetylguanidine, n-carbamimidoylacetamide, n-aminoiminomethyl acetamide, monoacetyl guanidine, acetylguanidine, n-acetyl-guanidine, acetyl guanidine, n-diaminomethylidene acetamide, 1-acetylguanidne
CID PubChem 38263
Nom IUPAC N-(diaminométhylidène)acétamide
SMILES CC(=O)N=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylguanidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181.0°C to 183.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Acetylguanidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.