Learn More
1-acétylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367490 25 g Flacon en verre 25g
10683173 5 g Flacon en verre -
10022210 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10367490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169500250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2466-76-4 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2466-76-4
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD00005287
Clé InChI VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
CID PubChem 17174
ChEBI CHEBI:16984
Nom IUPAC 1-imidazol-1-yléthanone
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 96°C
Couleur Beige à blanc ou à brun
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement