Learn More
1-acétylimidazole, TRC
Code produit 30322931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322931 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1791902.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylimidazole
CAS 2466-76-4
Formule moléculaire C5H6N2O
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1-imidazol-1-yléthansuppe
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Poids de la formule 110.048