Learn More
Chlorure de 1-acétylindoline-5-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476947 10 g 10g
15466947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34044.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52206-05-0 | C10H10ClNO3S | 259.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52206-05-0
Formule moléculaire C10H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 259.70
Numéro MDL MFCD07368558
Clé InChI QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-5-indolinesulfonoyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetyl-5-chlorosulfonyl indoline, 1-acetylindoline-5-sulfonylchloride, pubchem5449, acetylindolinesulfonoylchloride
CID PubChem 14024596
Nom IUPAC Chlorure de 1-acétyl-2,3-dihydroindole-5-sulfonyle
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride
Point de fusion 172°C to 174°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 259.71
Pourcentage de pureté 97%