Learn More
1-acétylisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378536 1 g 1g
11388536 5 g 5g
11398536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17597.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574-17-4
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD00158542
Clé InChI LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
CID PubChem 11321
ChEBI CHEBI:16050
Nom IUPAC 1-acétylindole-2,3-dione
SMILES CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylisatin
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 1 g
Beilstein 113959
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Acetylisatin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Acetyl-1H-indole-2,3-dione