Learn More
1-acétylisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398536 25 g 25g
11378536 1 g 1g
11388536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17597.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574-17-4
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD00158542
Clé InChI LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
CID PubChem 11321
ChEBI CHEBI:16050
Nom IUPAC 1-acétylindole-2,3-dione
SMILES CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylisatin
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 25 g
Beilstein 113959
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%