Learn More
Acide 1-acétylisonipécotique, TRC
Code produit 30327362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17954010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Formule moléculaire C8 H13 N O3
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 1-acétylpipéridine-4-carboxylique ;
Poids moléculaire (g/mol) 171.19
Poids de la formule 171.0895