Learn More
1-Acétylnaphthalène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499733 250 g 250g
11489733 50 g 50g
11479733 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499733 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12918.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.211 g/mol
They are used as ingredients of fragrances. Their derivatives are used as anti-tubercular agents. The end applications include soap, detergent, beauty care product, household product. It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ils sont utilisés comme ingrédients de parfums. Leurs dérivés sont utilisés comme agents anti-tuberculaires. Les applications finales comprennent du savon, du détergent, des produits de soins de beauté et des produits ménagers. Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool éthylique. Insoluble dans l’huile de paraffine.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 941-98-0
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.211
Numéro MDL MFCD00004013
Clé InChI QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
CID PubChem 13663
Nom IUPAC 1-naphtalén-1-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Acetylnaphthalene
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 302°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.628
Quantité 250 g
Beilstein 1100618
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethyl alcohol. Insoluble in paraffin oil.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.