Learn More
1-Acétylpipérazine, 98%
Description
La 1-acétylpipérazine peut être utilisée dans la synthèse de séries de dérivés de l’indolizinoquinoline-5,12-dione substitués par 7-alkoxyl et de 2-substitué-N-(naphth-1-ylméthyl)-pyrimidine-4-amines et de 2-substitué-N-benzhydrylpyrimidine-4-amines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La 1-acétylpipérazine peut être utilisée dans la synthèse de séries de dérivés de l’indolizinoquinoline-5,12-dione substitués par 7-alkoxyl et de 2-substitué-N-(naphth-1-ylméthyl)-pyrimidine-4-amines et de 2-substitué-N-benzhydrylpyrimidine-4-amines.
Solubilité
Soluble dans l’eau 210 g/l (20°C).
Remarques
Hygroscopique.Stocker sous un gaz inerte.Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Acetylpiperazine |
| Point de fusion | 30°C to 34°C |
| Point d’ébullition | 127°C to 130°C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Formule moléculaire | C6H12N2O |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 112220 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water 210g/L (20°C). |
| Clé InChI | PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement