Learn More
1-acétylpipérazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463207 250 g 250g
15443207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20200.30
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
La 1-acétylpipérazine peut être utilisée dans la synthèse de séries de dérivés de l’indolizinoquinoline-5,12-dione substitués par 7-alkoxyl et de 2-substitué-N-(naphth-1-ylméthyl)-pyrimidine-4-amines et de 2-substitué-N-benzhydrylpyrimidine-4-amines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-acétylpipérazine peut être utilisée dans la synthèse de séries de dérivés de l’indolizinoquinoline-5,12-dione substitués par 7-alkoxyl et de 2-substitué-N-(naphth-1-ylméthyl)-pyrimidine-4-amines et de 2-substitué-N-benzhydrylpyrimidine-4-amines.
Solubilité
Soluble dans l’eau 210 g/l (20°C).
Remarques
Hygroscopique.Stocker sous un gaz inerte.Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13889-98-0
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.175
Numéro MDL MFCD00058676
Clé InChI PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
CID PubChem 83795
Nom IUPAC 1-pipérazin-1-yléthanone
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpiperazine
Point de fusion 30°C to 34°C
Point d’ébullition 127°C to 130°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Quantité 250 g
Beilstein 112220
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C).
Poids de la formule 128.18
Pourcentage de pureté 99%