Learn More
1-Acétylpipérazine, TRC
Code produit 30319123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18724525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpiperazine
CAS 13889-98-0
Formule moléculaire C6 H12 N2 O
Quantité 25 g
Synonyme 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Nom IUPAC 1-pipérazin-1-yléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 128.172
Poids de la formule 128.095