Learn More
1-Acetylpipéridine-4-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10773843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10773843 1 g 1g
10603043 250 mg -
10472464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10773843 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04588DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 25503-91-7
Formule moléculaire C8H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.20
Numéro MDL MFCD00221055
Clé InChI NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
CID PubChem 2756286
Nom IUPAC 1-acétylpipéridine-4-carbonitrile
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.2