Learn More
Le chlorure d‘1-acétylpipéridine-4-carbonyle, 97 %, peut contenir jusquʼà ca 1M de HCl libre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304995
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11304995 1 g -
11314995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18426.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 59084-16-1 | C8H12ClNO2 | 189.639 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59084-16-1
Formule moléculaire C8H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.639
Numéro MDL MFCD02094017
Clé InChI OHCPVLJEAHBMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotoyl chloride, 1-acetyl-4-piperidinecarbonyl chloride, 1-acetyl isonipecotoyl chloride, acmc-20aoys, acetylisonipecotoyl chloride, 1acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotyl chloride, ksc274a6b, n-acetyl isonipecotoyl chloride
CID PubChem 100950
Nom IUPAC chlorure de 1-acétylpipéridine-4-carbonyle
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Note relative au nom may contain up to ≈1M free HCl
Point de fusion 131°C to 133°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 389571
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 189.64
Pourcentage de pureté 97%