Learn More
Acide 1-acétylpipéridine-4-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457477 100 g 100g
11437477 5 g 5g
11447477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15606.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25503-90-6
Formule moléculaire C8H12NO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.19
Numéro MDL MFCD00023706
Clé InChI WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
CID PubChem 117255
Nom IUPAC acide 1-acétylpipéridine-4-carboxylique
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Point de fusion 180°C to 184°C
Quantité 100 g
Beilstein 389577
Poids de la formule 171.19
Pourcentage de pureté ≥98%