Learn More
1-acétylpyrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453247 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22483.88
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244.293 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Point de fusion 86°C to 89°C
Formule moléculaire C18H12O
Numéro MDL MFCD00021663
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Clé InChI KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
Nom IUPAC 1-pyrène-1-yléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 244.293
CID PubChem 96251
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté 97%