Learn More
1-acétylpyrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15177432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15177432 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15177432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449300050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Point de fusion 86.0°C to 89.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H12O
Quantité 5 g
Synonyme 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
Nom IUPAC 1-pyrène-1-yléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
CID PubChem 96251
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté 97%