Learn More
1-Adamantanamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15403867 5 g 5g
15413867 25 g 25g
15423867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15403867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30076.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.253 g/mol
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-adamantanamine agit comme catalyseur dans la réaction de Strecker énantiosélective des imines phosphinoyles. Elle est également utile dans la fabrication des dérivés d’adamantane, c’est-à-dire le chlorhydrate d’amantadine. Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique comme antiviral et médicament antiparkinsonien.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Utilisez uniquement dans une hotte d’aspiration chimique. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-94-5
Formule moléculaire C10H17N
Poids moléculaire (g/mol) 151.253
Numéro MDL MFCD00074732
Clé InChI DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
CID PubChem 2130
ChEBI CHEBI:2618
Nom IUPAC adamantan-1-amine
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanamine
Point de fusion ∼200°C (sublimation)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 151.25
Pourcentage de pureté 98%