Learn More
Chlorhydrate de 1-adamantanamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430613 500 g 500g
11410613 25 g 25g
11420613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12699.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 1-adamantanamine est utilisé dans le traitement prophylactique ou symptomatique de la grippe A. Il est également utilisé comme agent antiparkinsonien, pour traiter des réactions pyramidales supplémentaires et pour la névralgie post-septique. Il est également utilisé avec un antagoniste du récepteur NMDA.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), l’éthanol (38 mg/ml à 25°C), le chloroforme (1:18), le DMSO (38 mg/ml à 25°C) et le méthanol
Remarques
Hygroscopique. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 665-66-7
Formule moléculaire C10H18ClN
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Numéro MDL MFCD00074723
Clé InChI WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
CID PubChem 64150
ChEBI CHEBI:2619
Nom IUPAC hydrogen adamantan-1-amine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanamine hydrochloride
Point de fusion 360°C
Quantité 500 g
Beilstein 4198854
Merck Index 14374
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol
Poids de la formule 187.71
Pourcentage de pureté 99%