Learn More
1-chlorhydrate d’adamantanamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de 1-adamantanamine est utilisé dans le traitement prophylactique ou symptomatique de la grippe A. Il est également utilisé comme agent antiparkinsonien, pour traiter des réactions pyramidales supplémentaires et pour la névralgie post-septique. Il est également utilisé avec un antagoniste du récepteur NMDA.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), l’éthanol (38 mg/ml à 25°C), le chloroforme (1:18), le DMSO (38 mg/ml à 25°C) et le méthanol
Remarques
Hygroscopique. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Adamantanamine hydrochloride |
| Note relative au nom | 99+% |
| % min. CAS | 99 |
| % max. CAS | 100 |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Adamantanamine hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.