Learn More
Acide 1-adamantanacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388565
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388565 1 g 1g
11398565 5 g 5g
11308575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12029.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193.27 g/mol
1-Adamantaneacetic acid is used as an acylating agent in determining pharmacological characteristics of ten new analogues of bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) that were modified in the N-terminal part of the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-adamantaneacétique est utilisé comme agent d’acylation pour déterminer les caractéristiques pharmacologiques de dix nouveaux analogues de la bradykinine (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) qui ont été modifiés dans la partie N-terminale de la molécule.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol - presque transparence
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4942-47-6
Formule moléculaire C12H17O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.27
Numéro MDL MFCD00074728
Clé InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
CID PubChem 123221
Nom IUPAC 2-(adamantan-1-yl)acetate
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantaneacetic acid
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 1 g
Beilstein 641412
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté ≥98%